Learn More
MGP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10734-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16807313
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Spécification
Spécification
MGP
Polyclonal
Unconjugated
MGP
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4256
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08493
MGP
MGP Fusion Protein Ag1091
150 μL