Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trihydrate de bleu de méthylène, 95 %, pur
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
125.00€ - 674.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7220-79-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H24ClN3O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 373.90 |
Numéro MDL | MFCD00150008 |
Clé InChI | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate |
CID PubChem | 104827 |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10173030
|
Thermo Scientific Chemicals
126751000 |
100 g | Flacon en verre |
125.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10695172
|
Thermo Scientific Chemicals
126752500 |
250 g | Flacon en verre |
209.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10175253
|
Thermo Scientific Chemicals
126750010 |
1 kg | Flacon en verre |
674.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7220-79-3 | |
373.90 | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
104827 |
C16H24ClN3O3S | |
MFCD00150008 | |
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Spécification
Methylene Blue trihydrate | |
95% | |
95% | |
MFCD00150008 | |
15, 6132 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether | |
Authentique | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; trihydrate | |
104827 | |
15% max. (105°C) | |
Pures | |
Poudre cristalline avec lustrage métallique |
100.0°C to 110.0°C | |
7220-79-3 | |
C16H24ClN3O3S | |
27, 393 | |
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C | |
373.90 | |
373.89 | |
95% | |
Vert |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : SP5740000
- Methylene Blue trihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene blue trihydrate, Methylene blue