Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trihydrate de bleu de méthylène, 95 %, pur
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
Marque: Thermo Scientific Chemicals 126750010
670.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité | 1 kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7220-79-3 | |
373.90 | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
104827 |
C16H24ClN3O3S | |
MFCD00150008 | |
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Spécification
Methylene Blue trihydrate | |
95% | |
95% | |
MFCD00150008 | |
15, 6132 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether | |
Authentique | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; trihydrate | |
104827 | |
15% max. (105°C) | |
Pures | |
Vert | |
Poudre cristalline avec lustrage métallique |
100.0°C to 110.0°C | |
7220-79-3 | |
C16H24ClN3O3S | |
27, 393 | |
Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C | |
373.90 | |
373.89 | |
95% | |
Flacon en verre | |
1 kg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.