Learn More
Méthoxytriméthylsilane, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
63.15€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1825-61-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H12OSi |
Molecular Weight (g/mol) | 104.22 |
MDL-nummer | MFCD00008344,MFCD03458977 |
InChI Key | POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn |
PubChem CID | 15771 |
IUPAC Name | méthoxy(triméthyl)silane |
SMILES | CO[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10084863
|
Thermo Scientific Acros
392470250 |
25 g | Flacon en verre |
63.15€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10514304
|
Thermo Scientific Acros
392471000 |
100 g | Flacon en verre |
167.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10207903
|
Thermo Scientific Acros
392472500 |
250 g | Flacon en verre |
360.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1825-61-2 | |
104.22 | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
15771 | |
CO[Si](C)(C)C |
C4H12OSi | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
méthoxy(triméthyl)silane |
Spécification
Methoxytrimethylsilane | |
Incolore | |
55.0°C to 57.0°C | |
Authentique | |
C4H12OSi | |
1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm) | |
0.756 | |
Solubility in water: reacts | |
CO[Si](C)(C)C | |
104.22 | |
104.22 | |
Liquide |
1825-61-2 | |
0.7560g/mL | |
−11°C | |
96% min. (GC) | |
H3COSi(CH3)3 | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
méthoxy(triméthyl)silane | |
15771 | |
96+% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-369-
- Methoxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.