Learn More
Méthoxytriméthylsilane, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10207903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
25 g
100 g
250 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-61-2
Moleculaire formule C4H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 104.22
MDL-nummer MFCD00008344,MFCD03458977
InChI Key POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC Name méthoxy(triméthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C
Spécification
Chemische naam of materiaal Methoxytrimethylsilane
Kleur Incolore
Dichtheid 0.7560g/mL
Kookpunt 55.0°C to 57.0°C
Vlampunt −11°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 96% min. (GC)
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule H3COSi(CH3)3
Brekingsindex 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Aantal 250 g
Soortelijk gewicht 0.756
Oplosbaarheidsinformatie Solubility in water: reacts
Formulegewicht 104.22
Percent Purity 96+%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.