Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Avec fermetures auto-agrippantes à l’avant
15.90€ - 16.54€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Hommes |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15817091
![]() |
Fisherbrand™
19181569 |
S | 42,5 in |
15.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15827091
![]() |
Fisherbrand™
19181570 |
Moyenne | 43,3 po. |
15.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15837091
![]() |
Fisherbrand™
19181571 |
L | 44,1 in |
16.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15847091
![]() |
Fisherbrand™
19181572 |
XL | 44,9 po. |
15.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15857091
![]() |
Fisherbrand™
19181573 |
XXL | 45,7 in |
16.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15867091
![]() |
Fisherbrand™
19181574 |
XXXL | 46,5 po. |
16.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15877091
![]() |
Fisherbrand™
19181575 |
XXXXL | 47,2 in |
15.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15887091
![]() |
Fisherbrand™
19181576 |
XXXXXL | 48,0 in |
15.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15897091
![]() |
Fisherbrand™
19181577 |
XS | 41,7 in |
16.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Fabriqué en polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Bouchon avant à clipser
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Mélange de polycoton | |
Boutons pression | |
Reusable | |
3 |
Hommes | |
Blanc | |
Droit | |
Non stérile | |
Pointu standard |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.