Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Avec fermetures auto-agrippantes à l’avant
Marque: Fisherbrand™ 19181575
7.74 EUR valable jusqu'au 2025-07-22
Utilisez le code promo "24098" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqué en polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Bouchon avant à clipser
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
Hommes | |
Blanc | |
Droit | |
Non stérile | |
Pointu standard |
XXXXL | |
Mélange de polycoton | |
Boutons pression | |
Reusable | |
3 | |
47,2 in |