Learn More
MEIS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène MEIS2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16898703
Afficher les documents
Proteintech
11550-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16888703
Afficher les documents
Proteintech
11550-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a homeobox protein belonging to the TALE (′three amino acid loop extension′) family of homeodomain-containing proteins. TALE homeobox proteins are highly conserved transcription regulators, and several members have been shown to be essential contributors to developmental programs. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been described for this gene.
Spécification
Spécification
MEIS2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O14770, P97367
17536, 311311, 4212
MEIS2 Fusion Protein Ag2096
Primary
-20°C
MEIS2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Homeobox protein Meis2, HsT18361, Meis homeobox 2, Meis1 related protein 1, MEIS2, MRG1
Meis2
IgG
Antigen Affinity Chromatography