Learn More
MDM2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MDM2 |
---|---|
Concentration | 367 μg/mL |
Applications | Western Blot, Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16885885
|
Proteintech
27883-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16875885
|
Proteintech
27883-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MDM2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDM2. This antibody recognizes human antigen. The MDM2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Spécification
MDM2 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
367 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4193 | |
Primary |