Learn More
MDM2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 27883-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16875885
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The MDM2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDM2. This antibody recognizes human antigen. The MDM2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
MDM2
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
4193
IgG
Western Blot, Flow Cytometry
367 μg/mL