Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™, en silicone durci au platine, présente une paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes.
365.00€ - 533.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau BioPharm (silicone durci au platine)
Longueur totale (métrique) 762 cm
À utiliser avec (application) applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -59°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
11710979
Afficher les documents
Masterflex™
96440-15
15
365.00€
1 pièce
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
11720979
Afficher les documents
Masterflex™
96440-24
24 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11730979
Afficher les documents
Masterflex™
96440-35
35 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
11710989
Afficher les documents
Masterflex™
96440-36
36 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Description
Description
Choisissez la tubulure en silicone durci au platine BioPharm Plus™ pour une pureté, une flexibilité et une durée de vie plus longue. Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
  • Choix idéal pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
  • Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excellente biocompatibilité et faible absorption
  • Très faible taux d'extraction ; résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
  • Translucide
  • Stérilisez par autoclave, rayonnement gamma ou oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
Autoclavable
762 cm
-59°C
Translucide
Tube de pompe
BioPharm (silicone durci au platine)
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
1 unité
232deg;C