Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et avec des pompages péristaltiques. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™, en silicone durci au platine, présente une paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes.
Marque:  Masterflex™ 96440-15
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11710979
  • 365.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Choisissez la tubulure en silicone durci au platine BioPharm Plus™ pour une pureté, une flexibilité et une durée de vie plus longue. Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
  • Choix idéal pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
  • Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excellente biocompatibilité et faible absorption
  • Très faible taux d'extraction ; résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
  • Translucide
  • Stérilisez par autoclave, rayonnement gamma ou oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
Autoclavable
BioPharm (silicone durci au platine)
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
1 unité
1,7 à 1000 ml/min.
8,8 m
40 psi
232deg;C
4,8 mm
762 cm
-59°C
15
3/16 in
Translucide
660 mm
Tube de pompe