Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
381.00€ - 785.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
À utiliser avec (application) | Applications générales de transfert |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13578990
|
Masterflex™
06509-24 |
24 |
474.03€
15m |
Expédition estimée: 14-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13509000
|
Masterflex™
06509-26 |
26 |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13588990
|
Masterflex™
06509-35 |
35 |
381.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13539000
|
Masterflex™
06509-82 |
82 |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13549000
|
Masterflex™
06509-88 |
88 |
785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13559000
|
Masterflex™
06509-89 |
89 |
774.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire.La tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
- Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
- Résistante au vieillissement, non oxydante
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
Spécification
Autoclavable | |
Applications générales de transfert | |
1 unité | |
74°C |
1500 cm | |
-46°C | |
Transparent | |
Tube de pompe |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.