Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Marque:  Masterflex™ 06509-89
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13559000
  • 774.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 03-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire.La tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tygon E-Lab (E-3603)
Applications générales de transfert
1 unité
0,03 à  19 L/min
8.2 m
20 psi
74°C
15.9 mm
15 m
-46°C
89
5/8 in
Transparent
610 mm
Tubulure pour pompe