Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Marque: Masterflex™ 06509-88
Description
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire.La tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
- Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
- Résistante au vieillissement, non oxydante
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
Spécification
Autoclavable | |
Tygon E-Lab | |
Applications générales de transfert | |
1 unité | |
0,02 à 17 L/min | |
8.8 m | |
35°psi | |
74°C |
12.7 mm | |
15 m | |
-46°C | |
88 | |
1/2 in | |
Transparent | |
660 mm | |
Tubulure pour pompe |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.