Learn More
Buerkle™ Cuillère à usage unique LaboPlast™ Bio
Produite dans une salle blanche de classe7 (10 000) et conditionnée individuellement dans un film bio-PE pour usage unique. Le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables.
61.05€ - 65.05€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Couleur | blanc |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15316337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0011 |
2,5 ml |
61.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15326337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0012 |
10 ml |
65.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Entièrement recyclable, le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables
- La pelle se positionne à l’horizontale grâce à la forme spéciale de sa poignée et de son bord avant légèrement incliné. On peut donc la poser sans que le matériau de l’échantillon ne s’écoule.
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Bio-PE, blanc
- Emballage individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Polyéthylène | |
Stérile | |
Denrées alimentaires |
Oui | |
blanc | |
100 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.