Learn More
Buerkle™ Cuillère à usage unique LaboPlast™ Bio
Produite dans une salle blanche de classe7 (10 000) et conditionnée individuellement dans un film bio-PE pour usage unique. Le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables.
Marque: Buerkle™ 5379-0011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entièrement recyclable, le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables
- La pelle se positionne à l’horizontale grâce à la forme spéciale de sa poignée et de son bord avant légèrement incliné. On peut donc la poser sans que le matériau de l’échantillon ne s’écoule.
- Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
- Bio-PE, blanc
- Emballage individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Polyéthylène | |
Oui | |
blanc | |
100 |
2,5 ml | |
Stérile | |
Denrées alimentaires | |
127 mm |