Learn More
Epredia™ Streptavidine peroxydase prête à l’emploi Lab Vision™
Epredia™ Lab Vision Steptravidin Peroxidase (Ready-to-Use) reagent is intended for use in a labeled streptavidin-biotin immunoenzymatic antigen detection system.
329.00€
Spécification
Description | Streptavidine peroxydase (prête à l’emploi) |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8°C. Tous les composants sont stables pendant 18 mois. |
Gamme de produits | Lab Vision™ |
Type de produit | Streptavidin Peroxidase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12694067
|
Epredia™
TS-060-HR |
60 mL | N/A | ||||||
Description
Anticorps et réactifs Lab Vision pour histologie• Large panel d'anticorps dont anticorps monoclonaux de lapin
• Très hautes spécificité et affinité
• Streptavidine-peroxydase
Spécification
Streptavidine peroxydase (prête à l’emploi) | |
2 à 8°C. Tous les composants sont stables pendant 18 mois. | |
Lab Vision™ | |
Streptavidin Peroxidase |