Learn More
Epredia™ Streptavidine peroxydase prête à l’emploi Lab Vision™
Epredia™ Lab Vision Steptravidin Peroxidase (Ready-to-Use) reagent is intended for use in a labeled streptavidin-biotin immunoenzymatic antigen detection system.
Marque:  Epredia™ TS-060-HR
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12694067
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Anticorps et réactifs Lab Vision pour histologie
• Large panel d'anticorps dont anticorps monoclonaux de lapin
• Très hautes spécificité et affinité
• Streptavidine-peroxydase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Streptavidine peroxydase (prête à l’emploi)
2 à 8°C. Tous les composants sont stables pendant 18 mois.
Streptavidin Peroxidase
60 mL
Lab Vision™