Learn More
Sel de trifluoroacétate de L-Asp-Asp-rhodamine
95.44€ - 142.00€
Spécification
Couleur Blanc à blanc cassé
Type de produit Détergent
Formule moléculaire C28H25N4O9·CF3CO2H
Poids de la formule 788.56g/mol
Synonyme (Asp)2-R110; Rhodamine 110, bis-(L-aspartic acid amide), trifluoroacetic acid salt
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15408599
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67000.!D
0.5 mg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15418599
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67000.M^
1 mg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Blanc à blanc cassé
C28H25N4O9·CF3CO2H
(Asp)2-R110; Rhodamine 110, bis-(L-aspartic acid amide), trifluoroacetic acid salt
Lyophilisé
Détergent
788.56g/mol
-30°C à -10°C