Learn More
Sel de trifluoroacétate de L-Asp-Asp-rhodamine
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67000.M^
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
C28H25N4O9·CF3CO2H | |
(Asp)2-R110; Rhodamine 110, bis-(L-aspartic acid amide), trifluoroacetic acid salt | |
-30°C à -10°C | |
1 mg |
Détergent | |
788.56g/mol | |
Hygroscopique | |
Lyophilisé |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.