Learn More
Avantor™ J.T. Colonnes HPLC Baker™, BAKERBOND™ BDC C18
Ces colonnes sont idéales pour la détermination des composants actifs pharmaceutiques
1745.00€ - 2615.00€
Spécification
Format de colonne Analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Granulométrie 5 μm
Porosité 120 Å
Quantité 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10221292
Afficher les documents
Avantor™
7441-01
150 mm
1745.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10724479
Afficher les documents
Avantor™
7441-00
250 mm
2615.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Elles sont endcapped et adaptées à la chromatographie de composés basiques
  • Excellente reproductibilité colonne à colonne et lot à lot
  • Pics affinés et symétrie améliorée
  • La phase BAKERBOND™ BDC C18 reçoit un traitement de désactivation de base spécial pendant la fabrication de matériaux en silice pour réduire l’activité silanophile
Spécification
Spécification
Analytique
5 μm
1
4,6 mm
120 Å
C18