Learn More
Avantor™ J.T. Colonnes HPLC Baker™, BAKERBOND™ BDC C18
Ces colonnes sont idéales pour la détermination des composants actifs pharmaceutiques
Marque:  Avantor™ 7441-01
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10221292
  • 1745.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Elles sont endcapped et adaptées à la chromatographie de composés basiques
  • Excellente reproductibilité colonne à colonne et lot à lot
  • Pics affinés et symétrie améliorée
  • La phase BAKERBOND™ BDC C18 reçoit un traitement de désactivation de base spécial pendant la fabrication de matériaux en silice pour réduire l’activité silanophile
Spécification
Spécification
Analytique
150 mm
120 Å
C18
4,6 mm
5 μm
1