Learn More
Importin Beta Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A12B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Importin Beta
Clone 1A12B1
Concentration 780 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16820316
Afficher les documents
Proteintech
67597-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16810316
Afficher les documents
Proteintech
67597-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Importin Beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Importin Beta. This antibody recognizes human antigen. The Importin Beta antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
Importin Beta
780 μg/mL
Monoclonal
Mouse
3837
Primary
1A12B1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG2b