Learn More
Imidazole, pur, Fisher Chemical
51.60€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 288-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.08 |
Numéro MDL | MFCD00005183 |
Clé InChI | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
CID PubChem | 795 |
ChEBI | CHEBI:16069 |
Nom IUPAC | 1H-imidazole |
SMILES | N1C=CN=C1 |
Description
Identifiants chimiques
288-32-4 | |
68.08 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
795 | |
1H-imidazole |
C3H4N2 | |
MFCD00005183 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
CHEBI:16069 | |
N1C=CN=C1 |
Spécification
288-32-4 | |
Blanc à jaune | |
255°C | |
C3H4N2 | |
imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole | |
N1C=CN=C1 | |
68.08 | |
CHEBI:16069 | |
0.003mbar at 20°C |
86°C | |
10.5 | |
Récipient de poudre en plastique | |
MFCD00005183 | |
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole | |
795 | |
68.08g/mol | |
Solide |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Imidazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.