Learn More
Imidazole, pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 86°C |
Couleur | Blanc à jaune |
pH | 10.5 |
Point d’ébullition | 255°C |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 68.08g/mol |
Tension de vapeur | 0.003mbar at 20°C |
Forme physique | Solide |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Imidazole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.