Learn More
Ansell Gants résistants à l’abrasion à usage d’inytensité moyenne HyFlex™ 11-751, technologie INTERCEPT™
Les gants de protection contre les coupures de niveau C offrent une meilleure résistance à l’abrasion pour une usure prolongée.
231.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16059661
![]() |
Ansell
11751060 |
6 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16069661
![]() |
Ansell
11751070 |
7 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16079661
![]() |
Ansell
11751080 |
8 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16089661
![]() |
Ansell
11751090 |
9 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16099661
![]() |
Ansell
11751100 |
10 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16009671
![]() |
Ansell
11751110 |
11 |
231.00€
12 paires |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Technologie Intercept™ pour un niveau élevé de protection contre les coupures
- Revêtement PU haute durabilité, niveaux accrus de résistance à l’abrasion
- La protection contre les saletés permet une utilisation prolongée du produit
- Conformes aux normes EN420 (Conditions générales) et EN388 (Risques mécaniques)
- Également disponibles dans les sachets du fournisseur
Spécification
ANSI 6 | |
Maille | |
Noir | |
Spécifique | |
Gants résistants aux coupures | |
Entretien général, assemblage de matériel, usinage, estampage, découpe, manipulation des matières premières | |
HPPE, fibre de verre, nylon, Spandex | |
HyFlex™ 11-751 | |
22,4 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Polyuréthane | |
ANSI A4 | |
Oui | |
EN 388:4X43C | |
Maille | |
12 paires/boîte, 12 boîtes/sachet | |
8,8 po |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.