Learn More
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty Abrasion-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16009671 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Level C cut protection gloves offer enhanced abrasion resistance for extended wear.
  • INTERCEPT Technology™ for high level of cut protection
  • High durability PU coating, increased levels of abrasion resistance
  • Dirt masking design allows for extended product use
  • In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards)
  • Also available in vendor pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 11
EN388 Standard EN 388:4X43C
Da utilizzare con (applicazione) General maintenance, hardware assembly, machining, stamping, cutting, raw material handling
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex
Modello 11751110
Quantità 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-751
Lunghezza (sistema imperiale) 8.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.4 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato