Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (provenance néo-zélandaise)
Améliorez la croissance des cellules à l’aide du SVF caractérisé provenant de Nouvelle-Zélande.
775.00€ - 1080.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactates déshydrogénase, TIBC, SGPT, Coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, vitamine D 1,25-dihydroxy, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine |
---|---|
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
Product Code | Brand | Quantité | Traitement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Traitement | Price | Quantity & Availability | ||||
16271112
|
Cytiva
SH30406.02IR25-40 |
500 mL | Irradié, 25 à 40 doses |
1080.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711820
|
Cytiva
SH30406.02IR |
500 mL | None | N/A | |||||
16291112
|
Cytiva
SH30406.02IR30-45 |
500 mL | Irradié, 30 à 45 doses |
1080.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Specifications
Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactates déshydrogénase, TIBC, SGPT, Coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, vitamine D 1,25-dihydroxy, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine | |
Stérile | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
≤ 25 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
le; 20 EU/ml | |
Oui |