Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (provenance néo-zélandaise)
Améliorez la croissance des cellules à l’aide du SVF caractérisé provenant de Nouvelle-Zélande.
Marque:  Cytiva SH30406.02IR25-40
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16271112
  • 1080.00€ / 500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
liSoigneusement recueilli, traité et filtré dans nos propres installations en Nouvelle-Zélande/liliL’océan Pacifique protège les îles néo-zélandaises de nombreuses influences extérieures, à la fois géographiquement et biologiquement./liliPlus grande sécurité contre la maladie bovine, car la Nouvelle-Zélande affiche le nombre de cas de maladies bovines signalées le plus faible au monde/liliFiltré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores/liliAvant la distribution, des pools sont créés pour chaque lot de sérum afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons à l’aide de la technologie True Pool/li
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactates déshydrogénase, TIBC, SGPT, Coefficient de saturation, SGOT, B1, B2, B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12, Folate, Vitamine C, vitamine D 1,25-dihydroxy, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine
500 mL
Filtration séquentielle, 100 nm
Irradié, 25 à 40 doses
le; 20 EU/ml
≤ 25 mg/dl
Inspecté par l’USDA
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Stérile
Caractérisé
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Non
Oui
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales