Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-27 platine pour humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
694.00€ - 4710.00€
Spécification
Numéro d’adhésion Q-14213, Q-8NEV9
Plage de dosage 62,5-4,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 9,5 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Consulter d'autres spécifications
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-27
Biotin-Conjugate anti-human IL-27 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-27 Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Calibrator Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x(PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x(PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15521607
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
BMS2085
96 dosages
694.00€
96 tests
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15531607
Afficher les documents
Invitrogen™
BMS2085TEN
10 x 96 tests
4710.00€
10 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Le test ELISA pour l’interleukine-27 humaine (IL-27 humaine) quantifie l’IL-27 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-27 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-27 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
Spécification
Spécification
Q-14213, Q-8NEV9
9,5 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
IL-27B,IL27B
8.5
HRP
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Interleukine-27, IL27p28
1 heures 20 min
62,5-4,000 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Supernatant
ELISA
246778
5.6%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
RUO
2°C à 8°C
Humaine
3 h 30 min
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche