Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-27 platine pour humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
Marque:  Invitrogen™ BMS2085
492.74 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15521607
  • 694.00€ / 96 tests
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Includes:
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-27 humaine
  • Anticorps monoclonal anti-IL-27 humaine conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’IL-27 humaine lyophilisé, 4 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Diluant d’étalonneur
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le test ELISA pour l’interleukine-27 humaine (IL-27 humaine) quantifie l’IL-27 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-27 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-27 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Q-14213, Q-8NEV9
9,5 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
IL-27B,IL27B
8.5
HRP
RUO
2°C à 8°C
Humaine
3 h 30 min
62,5-4,000 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Supernatant
ELISA
246778
5.6%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
96 dosages
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Interleukine-27, IL27p28
1 heures 20 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche