Learn More
HIGD2A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène HIGD2A
Concentration 300 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235822
Afficher les documents
Proteintech
21415-1-AP-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30234917
Afficher les documents
Proteintech
21415-1-AP-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The HIGD2A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HIGD2A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The HIGD2A antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
HIGD2A
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
MGC2198
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
300 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
192286
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.