Learn More
HIGD2A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 21415-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235822
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The HIGD2A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HIGD2A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The HIGD2A antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
HIGD2A
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
192286
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
300 μg/mL
MGC2198
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse
11 kDa, 50 kDa
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales