Learn More
Heathrow Scientific™ Nacelles de pesée hexagonales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Formez le bec verseur en pliant les points d’angle ensemble. Les nacelles de pesée hexagonales Heathrow Scientific™ comprennent un fond plat large pour éviter les déversements et les renversements.
34.85€ - 6655.00€
Spécification
Forme du fond Plat
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Hexagonale
Type Nacelle de pesée
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12357499
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Heathrow Scientific™
HS14251A
Petite ; 38 x 25 x 9 mm
34.85€
500 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
12367499
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Heathrow Scientific™
HS14251C
Grande ; 102 x 76 x 22 mm
6655.00€
500 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
Ajouter au panier
12377499
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Heathrow Scientific™
HS14251D
Grand ; 127 x 89 x 31 mm
105.00€
500 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pliez les nacelles flexibles aux points de pliage pour former des becs verseurs
  • Les fonds plats et les côtés inclinés permettent un transfert précis
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Antistatiques
  • Conformes FDA / qualité alimentaire.
  • Paquet de 500
  • Jetable
Spécification
Spécification
Plat
Polystyrène
Nacelle de pesée
Jetable
Hexagonale