Learn More
Heathrow Scientific™ Nacelles de pesée hexagonales
GREENER_CHOICE
Formez le bec verseur en pliant les points d’angle ensemble. Les nacelles de pesée hexagonales Heathrow Scientific™ comprennent un fond plat large pour éviter les déversements et les renversements.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS14251C
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12367499
  • 6655.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pliez les nacelles flexibles aux points de pliage pour former des becs verseurs
  • Les fonds plats et les côtés inclinés permettent un transfert précis
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Antistatiques
  • Conformes FDA / qualité alimentaire.
  • Paquet de 500
  • Jetable
Spécification
Spécification
Plat
Polystyrène
Nacelle de pesée
102 mm
22 mm
Jetable
Hexagonale
Grande ; 102 x 76 x 22 mm
76 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales