Learn More
HEPPSO, solution tampon de 0,2M, pH 8,0, Thermo Scientific™
48.45€ - 62.45€
Identifiants chimiques
CAS | 68399-78-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20N2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.328 |
Numéro MDL | MFCD00038351 |
Clé InChI | GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 100205 |
ChEBI | CHEBI:32951 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique |
SMILES | C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
68399-78-0 | |
268.328 | |
GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:32951 | |
C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O |
C9H20N2O5S | |
MFCD00038351 | |
100205 | |
Acide 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique |
Spécification
HEPPSO buffer soln. | |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
MFCD00038351 | |
C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O | |
268.328 | |
CHEBI:32951 |
68399-78-0 | |
8.0 | |
C9H20N2O5S | |
GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique | |
100205 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.