Learn More
HEPPSO, solution tampon de 0,2M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15464899
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68399-78-0
Formule moléculaire C9H20N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 268.328
Numéro MDL MFCD00038351
Clé InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPPSO buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL