Learn More
HEPES, acide libre, bioréagent ultrapure, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
201.00€ - 750.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire ; pour les applications de laboratoire, de recherche ou de fabrication
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
Spécification
HEPES, Free Acid | |
7365-45-9 | |
MFCD00006158 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Bioréactif ultra-pur |
Free Acid | |
C8H18N2O4S | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique | |
23831 | |
238.31 |