Learn More
HEPES, acide libre, bioréagent ultrapure, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
Marque: Avantor J.T.Baker 4018-04
Quantité | 500 g |
---|---|
Conditionnement | Flacon poly |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire ; pour les applications de laboratoire, de recherche ou de fabrication
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
Spécification
HEPES | |
7365-45-9 | |
C8H18N2O4S | |
Flacon poly | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique | |
23831 | |
238.31 |
Free Acid | |
500 g | |
MFCD00006158 | |
1L = 0.00kg | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Bioréactif ultra-pur |