Learn More
HDLBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | HDLBP |
---|---|
Concentration | 0.55 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834564
|
Proteintech
15406-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16824564
|
Proteintech
15406-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The function of this protein remains unknown.Spécification
HDLBP | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q00341, Q8VDJ3, Q9Z1A6 | |
110611, 3069, 64474 | |
HDLBP Fusion Protein Ag7666 | |
Primary | |
-20°C | |
HDLBP |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HBP, HDL binding protein, HDLBP, PRO2900, VGL, Vigilin | |
Hdlbp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |