Learn More
HDLBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15406-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16834564
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The function of this protein remains unknown.
Spécification
Spécification
HDLBP
Polyclonal
Unconjugated
HDLBP
HBP, HDL binding protein, HDLBP, PRO2900, VGL, Vigilin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
110611, 3069, 64474
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q00341, Q8VDJ3, Q9Z1A6
Hdlbp
HDLBP Fusion Protein Ag7666
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human