Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 500
Ensemble de tubulures, PTFE, FEP
50.30€ - 51.35€
Spécification
Matériau FEP, PTFE
Longueur totale (impériale) 35,43 in
Longueur totale (métrique) 90 cm
À utiliser avec Diluteur /distributeur Microlab 500
Type de produit Ensemble de tubulure
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
10278141
Afficher les documents
Hamilton™
240360
Ensemble de tubulure
50.30€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
11583154
Afficher les documents
Hamilton™
240130
Ensemble de tubulure
51.35€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
À utiliser avec le diluteur / distributeur Hamilton Microlab 500
Spécification
Spécification
FEP, PTFE
90 cm
Ensemble de tubulure
35,43 in
Diluteur /distributeur Microlab 500