Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 500
Ensemble de tubulures, PTFE, FEP
Marque:  Hamilton™ 240130
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11583154
  • 51.35€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
À utiliser avec le diluteur / distributeur Hamilton Microlab 500
Spécification
Spécification
FEP, PTFE
90 cm
À utiliser avec des volumes de seringues ≤ 1 ml
702 μl
35,43 in
Diluteur /distributeur Microlab 500
18 G
Ensemble de tubulure