Learn More
H-B Instrument™ Thermomètre bimétallique Durac™
Avec 2,5% ou 2° de précision—Idéal pour mesurer la température dans les tuyaux, sur les grilles et sur les plaques chauffantes.
32.95€
Spécification
Taille du cadran (impériale) | 1,75 in |
---|---|
Taille du cadran (métrique) | 44 mm |
Dimensions de l’écran | 44 mm (1,7 in) |
À utiliser avec (application) | Pétrochimie, pétrole et gaz, eaux usées, pharmaceutique, compost, stockage et transformation des aliments et des boissons, asphalte, exploitation minière, services publics, automobiles, industrie maritime, photographique |
Comprend | Sonde en acier inoxydable, déclaration multilingue de test et d’étalonnage, clip pour bécher avec outil de réglage intégré |
Includes: Individually packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Test and Calibration.
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Subdivision | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Subdivision | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17511305
|
H-B Instrument™
B61310-5800 |
-5°C à +50°C | 25°F à 125°F | 1°C/2°F | 200 mm |
32.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
Description
L’immersion minimale est de 50 mm (2 po) dans des liquides ou de 100 mm (4 po) dans des gaz ; ils sont dotés d’une lentille de verre en polycarbonate et d’une housse de sonde munie d’un clip™ de poche .
- 1% de précision
- Équipé d’un écrou de réglage externe pour le réétalonnage du thermomètre
- Fourni avec une déclaration de test et d’étalonnage
- Boîtier et tige en acier inoxydable
- Sonde et housse
Les modèles offrent une grande variété de tailles de cadran, de longueurs de sonde, de plages et de divisions.
Pour garantir une température correcte, la tige du thermomètre doit être immergée à au moins 50 mm (2 po) dans les liquides et à 100 mm (4 po) dans les gaz
Warranty
Limitée à cinq ans.Pour en savoir plus, consultez hbinstrument.com/conditions.php.
Spécification
1,75 in | |
44 mm (1,7 in) | |
Sonde en acier inoxydable, déclaration multilingue de test et d’étalonnage, clip pour bécher avec outil de réglage intégré | |
Métal | |
50 mm à l’état liquide ou 100 mm à l’état gazeux |
44 mm | |
Pétrochimie, pétrole et gaz, eaux usées, pharmaceutique, compost, stockage et transformation des aliments et des boissons, asphalte, exploitation minière, services publics, automobiles, industrie maritime, photographique | |
Polycarbonate | |
0,01 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.