Learn More
H-B Instrument™ Thermomètre bimétallique Durac™
Avec 2,5% ou 2° de précision—Idéal pour mesurer la température dans les tuyaux, sur les grilles et sur les plaques chauffantes.
Marque:  H-B Instrument™ B61310-5800
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17511305
  • 32.95€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-09-2025
Ajouter au panier
Includes: Emballés individuellement avec une déclaration de test et d’étalonnage multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’immersion minimale est de 50 mm (2 po) dans des liquides ou de 100 mm (4 po) dans des gaz ; ils sont dotés d’une lentille de verre en polycarbonate et d’une housse de sonde munie d’un clip™ de poche .
  • 1% de précision
  • Équipé d’un écrou de réglage externe pour le réétalonnage du thermomètre
  • Fourni avec une déclaration de test et d’étalonnage
  • Boîtier et tige en acier inoxydable
  • Sonde et housse
Les modèles offrent une grande variété de tailles de cadran, de longueurs de sonde, de plages et de divisions.
Pour garantir une température correcte, la tige du thermomètre doit être immergée à au moins 50 mm (2 po) dans les liquides et à 100 mm (4 po) dans les gaz
Prestations de service
Limitée à cinq ans.Pour en savoir plus, consultez hbinstrument.com/conditions.php.
Spécification
Spécification
ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DKD
44 mm
Pétrochimie, pétrole et gaz, eaux usées, pharmaceutique, compost, stockage et transformation des aliments et des boissons, asphalte, exploitation minière, services publics, automobiles, industrie maritime, photographique
7,9 in
200 mm
Polycarbonate
125°F
25°F
25°F à 125°F
0,01
50 mm à l’état liquide ou 100 mm à l’état gazeux
1,75 in
44 mm (1,7 in)
Sonde en acier inoxydable, déclaration multilingue de test et d’étalonnage, clip pour bécher avec outil de réglage intégré
7,9 in
200 mm
Métal
50°C
-5°C
-5°C à +50°C
1°C/2°F
Celsius, Fahrenheit