Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile Comfort G26G
Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux. Souples et confortables, pour une excellente dextérité. Modèle de préhension surélevée supérieure pour des manipulations en toute sécurité.
82.60€ - 87.93€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |
Description
- Très bonne résistance à l’abrasion.
- Permet un contact jusqu’à 100°C.
- Modèle à préhension améliorée, pour des manipulations en toute sécurité.
- La manchette ouverte bordée de textile assure une ventilation pour garder vos mains au frais.
Spécification
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
Manchette | |
COMFORT G26G | |
Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux |
Nitrile | |
Vert | |
Coton | |
12 paires |