Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile Comfort G26G
Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux. Souples et confortables, pour une excellente dextérité. Modèle de préhension surélevée supérieure pour des manipulations en toute sécurité.
Marque:  Ansell™ A340065
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13487606
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Très bonne résistance à l’abrasion.
  • Permet un contact jusqu’à 100°C.
  • Modèle à préhension améliorée, pour des manipulations en toute sécurité.
  • La manchette ouverte bordée de textile assure une ventilation pour garder vos mains au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nitrile
Gants pour immersion
Vert
Coton
12 paires
Nitrile
6.5
Manchette
COMFORT G26G
Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux