Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
61.45€ - 154.00€
Spécification
Matériau Polypropylene
Autoclavable Autoclavable
Jetable Single-use
Graduated Oui
Certifications/Conformité FDA
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
17962052
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-25
25 ml Non stérile
61.45€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17982052
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-25S
25 ml Stérile
119.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17922062
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-50
50 ml Non stérile
62.95€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17912062
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-50S
50 ml Stérile
122.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17932052
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-100
100 ml Non stérile
65.50€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17972052
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-100S
100 ml Stérile
130.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17902062
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-250
250 ml Non stérile
99.00€
40 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
17992052
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-250S
250 ml Stérile
154.00€
40 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
17992112
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-2000
2 l Non stérile
61.55€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
17869965
Afficher les documents
Sampling Systems™
8008P-2000S
2 l Stérile
122.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spécification
Spécification
Polypropylene
Single-use
FDA
Low Form
Autoclavable
Oui
Échelle moulée