Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
Marque:  Sampling Systems™ 8008P-50S
111.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17912062
  • 122.00€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 27-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spécification
Spécification
50 ml
Stérile
Single-use
FDA
Low Form
Polypropylene
Autoclavable
Oui
Échelle moulée